Print…
Isopropil-β-D-tiogalactopiranosido
Fornecedor: Biotium
10021 10021-1 10021-2
10021.EA 57.4 EUR
10021. 10021-1 10021-2
Isopropil-β-D-tiogalactopiranosido
Isopropil-β-D-tiogalactopiranosido
Fórmula: C₉H₁₈O₅S
Ponto de ebulição: 402 °C (1013 hPa)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00063273
Número CAS: 367-93-1
EINECS: 206-703-0