Print…
Isopropil-β-D-tiogalactopiranosido, Millipore®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
420291-1 420291-5
420291-1EA 118 EUR
420291-1 420291-5
Isopropil-β-D-tiogalactopiranosido, Millipore®
Isopropil-β-D-tiogalactopiranosido
Fórmula: C₉H₁₈O₅S
Ponto de ebulição: 402 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 109,5…110.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00063273
Número CAS: 367-93-1
EINECS: 206-703-0