Print…
Isopropil-β-D-tiogalactopiranosido para biologia molecular livre de dioxano
Fornecedor: PanReac AppliChem
A4773.0005 A4773.0025
A4773.0005EA 182 EUR
A4773.0005 A4773.0025
Isopropil-β-D-tiogalactopiranosido para biologia molecular livre de dioxano
Isopropil-β-D-tiogalactopiranosido
DNases/RNases/Proteases: not detectable
Assay (HPLC): min. 99 %
α20°C/D; 1 %, H2O: -28.5° - -34.5°
Dioxane: not detectable
Water (K.F.): max. 1.0 %
Fórmula: C₉H₁₈O₅S
Ponto de ebulição: 402 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 109,5…110.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00063273
Número CAS: 367-93-1
EINECS: 206-703-0