Print…
2-Fenil-1,3-propanodiol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Phenylpropane-1,3-diol
P1249-25G P1249-5G
TCIAP1249-25GEA 348 EUR
TCIAP1249-25G TCIAP1249-5G
2-Fenil-1,3-propanodiol ≥98.0% (por GC)
2-Fenil-1,3-propanodiol
Fórmula: HOH₂CCH(C₆H₅)CH₂OH
Número MDL : MFCD00236056
Número CAS: 1570-95-2
EINECS: 411-810-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7373bcd667fba9afe3b58a8d56be0d6f9f5b10b&vid=e7373bcd667fba9afe3b58a8d56be0d6f9f5b10b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C