Print…
Dimetil Sulfóxido-D6 Isotope_(99.8% D) + 0,03% TMS NMR
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Dimethyl sulphoxide-[²H₆], Hexadeuterodimethyl sulphoxide, DMSO-D6, DMSO-d6, Dimethyl sulphoxide-d6
84113.0007EA 97.3 EUR
84113.0007 84113.0100 84113.0025 84113.0011
Dimetil Sulfóxido-D6 Isotope_(99.8% D) + 0,03% TMS NMR
Dimetil Sulfóxido-D6
Fórmula: D₃CS(O)CD₃
Peso Molecular: 84.09 g/mol
Ponto de ebulição: 189
Ponto de Fusão: 20.2 °C
Densidade: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 82 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002090
Número CAS: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Encomendar
Pureza (em relação à substância anidra) Min. 99.9 %
Enriquecimento isotópico-FT-NMR 400 MHz Min. 99.80 %
água Max. 0.02 %