Print…
Ácido Hipúrico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20649.0100 8.20649.0500
8.20649.0100EA 53.9 EUR
8.20649.0100 8.20649.0500
Ácido Hipúrico, Sigma-Aldrich®
Ácido Hipúrico
Fórmula: C₆H₅C(O)NHCH₂COOH
Ponto de ebulição: 399 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 271 °C
Densidade: 1,308 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002692
Número CAS: 495-69-2
EINECS: 207-806-3
Merck Index: 13,04735
Encomendar
Solubility 3.26 g/l (20 °C)
Melting Point 188 - 190 °C
Molar Mass 179.17 g/mol
Bulk Density 630 kg/m3
pH 2.5 - 3.5 (10 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)