Print…
Ácido Hipúrico 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
150270050 150271000 150275000 150270025
ACRO150270050EA 31.3 EUR
ACRO150270050 ACRO150271000 ACRO150275000 ACRO150270025
Ácido Hipúrico 98%
Ácido Hipúrico
Fórmula: C₆H₅C(O)NHCH₂COOH
Ponto de ebulição: 399 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 188…191 °C
Densidade: 1,308 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002692
Número CAS: 495-69-2
EINECS: 207-806-3
Merck Index: 13,04735
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 188 to 191 °C
Loss on drying ≤1 % (105 °C)
HPLC ≤1 % (Benzoic acid)
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 % (On dried substance)
Chloride (Cl) ≤200 ppm