Ácido Hipúrico ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A12690.0B
A12690.22
A12690.36
A12690.0BEA
196
EUR
A12690.0B
A12690.22
A12690.36
Ácido Hipúrico ≥98%
Ácido Hipúrico
Purity: 98%
CAS No.: 495-69-2
Molecular Formula: C9H9NO3
Formula Weight: 179.18
Melting Point: 188-191°
Beilstein Reference: 1073987
Merck Reference: 14,4716
MDL No.: MFCD00002692
Fórmula:
C₆H₅C(O)NHCH₂COOH Ponto de ebulição: 399 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 188…191 °C Densidade: 1,371 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002692 Número CAS: 495-69-2 EINECS: 207-806-3 Merck Index: 14,4716 |