Print…
Ácido 4-Amino-Hipúrico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: p-Aminohippuric acid, 4-Aminohippuric Acid, 2-(4-Aminobenzamido)acetic acid, N-(4-Aminobenzoyl)glycine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
A1422-100G A1422-10G A1422-25G
SIALA1422-100GEA 739 EUR
SIALA1422-100G SIALA1422-10G SIALA1422-25G
Ácido 4-Amino-Hipúrico, Sigma-Aldrich®
Ácido 4-Amino-Hipúrico
Fórmula: H₂NC₆H₄C(O)NHCH₂COOH
Ponto de ebulição: 441 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 199…202 °C
Densidade: 1,402 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007890
Número CAS: 61-78-9
EINECS: 200-518-9
Merck Index: 13,00441