Print…
Ácido 4-Amino-Hipúrico 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: p-Aminohippuric acid, 4-Aminohippuric Acid, 2-(4-Aminobenzamido)acetic acid, N-(4-Aminobenzoyl)glycine
153800250 153801000 153800100 153805000
ACRO153800250EA 102 EUR
ACRO153800250 ACRO153801000 ACRO153800100 ACRO153805000
Ácido 4-Amino-Hipúrico 99%
Ácido 4-Amino-Hipúrico
Fórmula: H₂NC₆H₄C(O)NHCH₂COOH
Peso Molecular: 194.19 g/mol
Ponto de ebulição: 441
Ponto de Fusão: 198…202 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007890
Número CAS: 61-78-9
EINECS: 200-518-9
Merck Index: 13,00441
Encomendar
Appearance White to beige to grey to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 197 to 204 °C (Dec)
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
Ethanol ≤0.5 %