Print…
Docosanal 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H33924.MD H33924.03
H33924.MDEA 102 EUR
H33924.MD H33924.03
Docosanal 98%
Docosanal
Fórmula: C₂₂H₄₄O
Ponto de Fusão: 57…60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07780595
Número CAS: 57402-36-5
Encomendar
Assay Minimum 98