Print…
Tubos de amostra
Fornecedor: Brand
114715 114760 114750
212-1744EA 141 EUR
212-1744 212-0294 212-0441
Tubos de amostra
Tubos Tubos para ensaio
PS, crystal clear.
  • Robust
Universal tubes for a wide range of applications.
Informações de encomenda: Fitting stoppers must be ordered separately.