Print…
Tolueno, anidro 99.8 % (por GC), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
5.89578.0100 5.89578.0250 5.89578.1000 5.89578.2000
5.89578.0100EA 0 EUR
5.89578.0100 5.89578.0250 5.89578.1000 5.89578.2000
Tolueno, anidro 99.8 % (por GC), Sigma-Aldrich®
Tolueno
Fórmula: C₆H₅CH₃
Peso Molecular: 92.14 g/mol
Ponto de ebulição: 110.6 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –93 °C
Densidade: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 4;4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008512
Número CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3 II
ALCANCE: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
Encomendar
Purity (GC) ≥ 99.75 %
Identity (IR) conforms
Color ≤ 10 Hazen
Evaporation residue ≤ 0.0005 %
Water* ≤ 0.001 %
*For 100 mL and 250 mL unit sizes, water content may exceed above specification; not to exceed 0.005 %.