Print…
Dicloreto de níquel, anidro ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Nickel dichloride
N0850-25G N0850-500G
TCIAN0850-25GEA 17 EUR
TCIAN0850-25G TCIAN0850-500G
Dicloreto de níquel, anidro ≥98.0% (por análise titulométrica)
Dicloreto de níquel
CAS Number: 7718-54-9
MDL Number: MFCD00011142
Molecular Formula: Cl2Ni
Molecular Weight: 129.59
Purity/Analysis Method: >98.0% (T)
Form: Crystal
Fórmula: Cl₂Ni
Peso Molecular: 129.6 g/mol
Ponto de Fusão: 1009 °C
Densidade: 3.55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011142
Número CAS: 7718-54-9
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06588
Encomendar
Purity/Analysis Method >98.0% (T)