Print…
Indium(III) chloride, anidro ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Indium Trichloride Chloride, Indium trichloride
I0778-25G I0778-5G
TCIAI0778-25GEA 224 EUR
TCIAI0778-25G TCIAI0778-5G
Indium(III) chloride, anidro ≥99.0% (por análise titulométrica)
Indium(III) chloride
CAS Number: 10025-82-8
MDL Number: MFCD00011058
Molecular Formula: Cl3In
Molecular Weight: 221.17
Purity/Analysis Method: >99.0% (T)
Form: Crystal
Melting point (°C): 586
Fórmula: Cl₃In
Peso Molecular: 221.18 g/mol
Ponto de ebulição: 800
Ponto de Fusão: 586 °C
Número MDL : MFCD00011058
Número CAS: 10025-82-8
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04980
Encomendar
Purity/Analysis Method >99.0% (T)