Carbonato de lítio ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
L0224-25G
L0224-500G
TCIAL0224-25GEA
27
EUR
TCIAL0224-25G
TCIAL0224-500G
Carbonato de lítio ≥98.0% (por análise titulométrica)
Carbonato de lítio
CAS Number: 554-13-2
MDL Number: MFCD00011084
Molecular Formula: CLi2O3
Molecular Weight: 73.89
Purity/Analysis Method: >98.0% (T)
Form: Powder
Melting point (°C): 723
Fórmula:
Li₂CO₃ Ponto de Fusão: 723 °C Densidade: 2,11 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011084 Número CAS: 554-13-2 EINECS: 209-062-5 Merck Index: 13,05549 |
Purity/Analysis Method | >98.0% (T) |