Print…
Pentaerythritol tetrakis [3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate] 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Tetrakis[methylene-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate]methane, Antioxidant 1010, 2,2-Bis(((3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoyl)oxy)methyl)propane-1,3-diyl bis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoate)
474561000 474562500
474561000.EA 27.1 EUR
474561000. 474562500.
Pentaerythritol tetrakis [3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate] 95%
Pentaerythritol tetrakis [3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate]
Fórmula: C₇₃H₁₀₈O₁₂
Peso Molecular: 1177.66 g/mol
Ponto de ebulição: 1006°C (760mmHg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00059345
Número CAS: 6683-19-8
EINECS: 229-722-6
Encomendar
Appearance white to almost white powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %