Print…
2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Ethylhexyl 2-cyano-3,3-diphenylacrylate, Octyl 2-Cyano-3,3-diphenylacrylate, 2-Cyano-3,3-diphenylacrylic Acid 2-Ethylhexyl Ester, Octocrylene
474550250 474551000
474550250.EA 39 EUR
474550250. 474551000.
2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylate 98%
2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylate
Fórmula: C₂₄H₂₇NO₂
Peso Molecular: 361.49 g/mol
Ponto de Inflamação: 230°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00059260
Número CAS: 6197-30-4
EINECS: 228-250-8
UN: 3082
ADR: 9 III
Encomendar
Appearance clear colorless to yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %