Print…
Azobenzene-4,4'-dicarboxylic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Azobenzene-4,4'-dicarboxylic Acid, 4,4'-Azodibenzoic acid, 4,4'-Azodibenzoic Acid, 4,4'-(Diazene-1,2-diyl)dibenzoic acid
474480010 474480050
474480010.EA 42.1 EUR
474480010. 474480050.
Azobenzene-4,4'-dicarboxylic acid 98%
Azobenzene-4,4'-dicarboxylic acid
Fórmula: C₁₄H₁₀N₂O₄
Ponto de ebulição: 541°C (760mmHg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00496621
Número CAS: 586-91-4
EINECS: 209-589-0
Encomendar
Appearance light yellow to brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %