Print…
3,4'-Diaminodiphenyl ether 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(4-Aminophenoxy)aniline, 3,4'-Oxydianiline
474460010 474460050 474460250
474460010.EA 33.2 EUR
474460010. 474460050. 474460250.
3,4'-Diaminodiphenyl ether 98%
3,4'-Diaminodiphenyl ether
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂O
Peso Molecular: 200.2365 g/mol
Ponto de ebulição: 385°C (760mmHg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036097
Número CAS: 2657-87-6
EINECS: 220-190-0
Encomendar
Appearance white to brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %