Print…
Azul de anilina, solúvel em água
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: CI 42755
474360050 474360250
474360050.EA 39.4 EUR
474360050. 474360250.
Azul de anilina, solúvel em água
Azul de anilina
Fórmula: C₃₂H₂₅N₃Na₂O₉S₃
Peso Molecular: 737.74 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036130
Número CAS: 28631-66-5
EINECS: 249-113-9
Encomendar
Appearance dark blue to dark brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 590 to 610 nm (in dilute HCl)
Absorption Ratio P-15/P+15 1 to 1.03