Print…
α-Ketoglutaric acid monopotassium salt 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Potassium 4-carboxy-2-oxobutanoate
474300050 474300250 474301000
474300050.EA 47.1 EUR
474300050. 474300250. 474301000.
α-Ketoglutaric acid monopotassium salt 97%
α-Ketoglutaric acid monopotassium salt
Fórmula: C₅H₅KO₅
Peso Molecular: 184.19 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00064195
Número CAS: 997-43-3
EINECS: 213-641-8
Encomendar
Appearance white powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %