Ceresin wax, branco
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
473450010
473452500
473450010.EA
96.9
EUR
473450010.
473452500.
Ceresin wax, branco
Ceresin wax
Temperatura de Armazenamento:
Ambiente |
Número MDL :
MFCD00146361 Número CAS: 8001-75-0 EINECS: 232-290-1 Merck Index: 13,01999 |
Appearance | white to almost white pellets |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 58.0°C to 65.0°C |