Print…
Dibenzyl toluene mistura de isômeros 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Marlotherm SH
473440010 473442500
473440010.EA 83.8 EUR
473440010. 473442500.
Dibenzyl toluene mistura de isômeros 97%
Dibenzyl toluene
Fórmula: C₂₁H₂₀
Número MDL : MFCD01761976
Número CAS: 53585-53-8
Encomendar
Appearance colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 % (total isomers)