Print…
1,3,5-Triiodobenzene 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
473290010 473290050
473290010.EA 122 EUR
473290010. 473290050.
1,3,5-Triiodobenzene 95%
1,3,5-Triiodobenzene
Fórmula: C₆H₃I₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02690052
Número CAS: 626-44-8
Encomendar
Appearance white to almost white solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Melting point 180°C to 186°C