Print…
Telotristat etiprate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Ethyl (S)-2-amino-3-(4-(2-amino-6-((R)-1-(4-chloro-2-(3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)phenyl)-2,2,2-trifluoroethoxy)pyrimidin-4-yl)phenyl)propanoate benzoylglycinate
473180250 473181000
473180250.EA 96.2 EUR
473180250. 473181000.
Telotristat etiprate 97%
Telotristat etiprate
Fórmula: C₃₆H₃₅ClF₃N₇O₆
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD22741520
Número CAS: 1137608-69-5
Encomendar
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 %