Print…
Ácido dicloroacético 99%, technical
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
473140010 473140025
473140010.EA 107 EUR
473140010. 473140025.
Ácido dicloroacético 99%, technical
Ácido dicloroacético
Fórmula: C₂H₂Cl₂O₂
Ponto de ebulição: 194°C (760mmHg)
Densidade: 1,56
Ponto de Inflamação: >112°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004223
Número CAS: 79-43-6
EINECS: 201-207-0
UN: 1764
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance clear colorless to dark yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
Refractive index 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm)