Print…
2,3':4',2''-Terthiophene 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
472800010 472802500
472800010.EA 241 EUR
472800010. 472802500.
2,3':4',2''-Terthiophene 95%
2,3':4',2''-Terthiophene
Fórmula: C₁₂H₈S₃
Peso Molecular: 248.39 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01106341
Número CAS: 101306-11-0
Encomendar
Appearance white to almost white solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %