Print…
1H-[1,2,3]Triazole-4-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
472600010 472600050
472600010.EA 106 EUR
472600010. 472600050.
1H-[1,2,3]Triazole-4-carboxylic acid 95%
1H-[1,2,3]Triazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₃H₃N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00196046
Número CAS: 16681-70-2
Encomendar
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %