Print…
Regorafenib 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(4-(3-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ureido)-3-fluorophenoxy)-N-methylpicolinamide, BAY-73-4506
472550010 472551000
472550010.EA 588 EUR
472550010. 472551000.
Regorafenib 97%
Regorafenib
Fórmula: C₂₁H₁₅ClF₄N₄O₃
Peso Molecular: 482.8 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD16038047
Número CAS: 755037-03-7
UN: 3077
ADR: 9 III
Encomendar
Appearance white to almost white solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 %