Print…
Disulfato de potássio 95%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
472460025 472465000
472460025.EA 219 EUR
472460025. 472465000.
Disulfato de potássio 95%, puro
Disulfato de potássio
Fórmula: K₂O₇S₂
Densidade: 2,51
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011385
Número CAS: 7790-62-7
EINECS: 232-216-8
UN: 2923
ADR: 8,I
Merck Index: 13,07749
Encomendar
Appearance white adhering crystalline powder
Water ≤5.0 %
Titration with NaOH 94.0 to 106.0 %