Print…
N-Benzyl-9-(2-tetrahydropyranyl)adenine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
472121000 472125000
472121000.EA 233 EUR
472121000. 472125000.
N-Benzyl-9-(2-tetrahydropyranyl)adenine 97%
N-Benzyl-9-(2-tetrahydropyranyl)adenine
Fórmula: C₁₇H₁₉N₅O
Número MDL : MFCD00056971
Número CAS: 2312-73-4
Encomendar
Appearance white solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 %