Print…
Cymoxanil 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Cyan-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide, 1-(2-Cyano-2-methoxyiminoacetyl)-3-ethylurea, 2-Cyano-N-(ethylcarbamoyl)-2-methoxyiminoacetamide
472070050 472070250
472070050.EA 31 EUR
472070050. 472070250.
Cymoxanil 98%
Cymoxanil
Fórmula: C₇H₁₀N₄O₃
Peso Molecular: 198.18 g/mol
Ponto de Inflamação: 100°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00137381
Número CAS: 57966-95-7
EINECS: 261-043-0
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02794
Encomendar
Appearance white to yellow to orange to brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 156°C to 164°C
Water ≤1 %