Print…
Heptaethylene glycol 90+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 3,6,9,12,15,18-Hexaoxaicosane-1,20-diol, PEG-7
472030010 472030050 472030250
472030010.EA 99.7 EUR
472030010. 472030050. 472030250.
Heptaethylene glycol 90+%
Heptaethylene glycol
Fórmula: C₁₄H₃₀O₈
Ponto de ebulição: 435°C (760mmHg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002876
Número CAS: 5617-32-3
EINECS: 227-040-3
Encomendar
Appearance colorless to light yellow low melting mass
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥90.0 %