Print…
Diisopropyl adipate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
471870250 471871000
471870250.EA 18.8 EUR
471870250. 471871000.
Diisopropyl adipate 99%
Diisopropyl adipate
Fórmula: C₁₂H₂₂O₄
Ponto de ebulição: 120°C (760mmHg)
Ponto de Inflamação: 124°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00026391
Número CAS: 6938-94-9
EINECS: 230-072-0
Encomendar
Appearance clear colorless to almost colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Refractive index 1.4220 to 1.4260 (20°C, 589 nm)