Print…
6-(4-Aminophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-3(2H)-pyridazinone 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
471820010 471820050
471820010.EA 21.1 EUR
471820010. 471820050.
6-(4-Aminophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-3(2H)-pyridazinone 98%
6-(4-Aminophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-3(2H)-pyridazinone
Fórmula: C₁₁H₁₃N₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01692712
Número CAS: 36725-28-7
Encomendar
Appearance light yellow to brown to dark green crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 194°C to 198°C