Print…
Ácido trifluoroacético 98%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
471670010 471670025 471670250 471671000 471675000
471670010.EA 348 EUR
471670010. 471670025. 471670250. 471671000. 471675000.
Ácido trifluoroacético 98%, puro
Ácido trifluoroacético
Fórmula: C₂HF₃O₂
Ponto de ebulição: 72°C (760mmHg)
Densidade: 1,49
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004169
Número CAS: 76-05-1
EINECS: 200-989-3
UN: 2699
ADR: 8,I
Encomendar
Appearance colorless to light yellow clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
Water ≤0.5 %