Vardenafil hydrochloride trihydrate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
471490010
471492500
471490010.EA
581
EUR
471490010.
471492500.
Vardenafil hydrochloride trihydrate 97%
Vardenafil hydrochloride trihydrate
Fórmula:
C₂₃H₃₉ClN₆O₇S Temperatura de Armazenamento: Congelador |
Número MDL :
MFCD09027942 Número CAS: 330808-88-3 |
Appearance | white to almost white powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96 % |