Print…
Stiripentol 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,4-Dimethyl-1-[3,4(methylenedioxy)-phenyl]-1-penten-3-ol, 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-4,4-dimethyl-1-penten-3-ol, 4,4-Dimethyl-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)-1-penten-3-ol, 1-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-4,4-dimethylpent-1-en-3-ol
471450010 471450050
471450010.EA 81.9 EUR
471450010. 471450050.
Stiripentol 95%
Stiripentol
Fórmula: C₁₄H₁₈O₃
Peso Molecular: 234.30 g/mol
Ponto de ebulição: 365°C (760mmHg)
Ponto de Inflamação: 175°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00869310
Número CAS: 49763-96-4
EINECS: 256-480-9
Encomendar
Appearance white to beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Melting point 75°C to 79°C
Water ≤5 %