Print…
Phlorizin dihydrate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2,4-Dihydroxy-6-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)phenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)propan-1-one dihydrate
471360010 471360050
471360010.EA 49 EUR
471360010. 471360050.
Phlorizin dihydrate 98%
Phlorizin dihydrate
Fórmula: C₂₁H₂₈O₁₂
Peso Molecular: 472.43 g/mol
Ponto de ebulição: 770°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006591
Número CAS: 7061-54-3
Encomendar
Appearance light yellow to beige to light brown powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Water 7 to 8.5 %