Print…
2-Isobutyrylcyclohexan-1-one 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(2-Methylpropionyl)-1-oxocyclohexane, 2-Isobutyrylcyclohexanone, 2-(2-Methylpropanoyl)cyclohexan-1-one
470890010 470890050
470890010.EA 37.5 EUR
470890010. 470890050.
2-Isobutyrylcyclohexan-1-one 95%
2-Isobutyrylcyclohexan-1-one
Fórmula: C₁₀H₁₆O₂
Ponto de ebulição: 266°C
Densidade: 1,0076
Ponto de Inflamação: 104°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00466185
Número CAS: 39207-65-3
Encomendar
Appearance colorless to yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Refractive index 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm)