Print…
2-Propanol solução em água 70%, technical
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Álcool isopropilico
470610010 470610050 470610250
470610010.EA 18.3 EUR
470610010. 470610050. 470610250.
2-Propanol solução em água 70%, technical
2-Propanol
Fórmula: (CH₃)₂CHOH
Peso Molecular: 60.1 g/mol
Ponto de ebulição: 82
Ponto de Fusão: -89
Densidade: 0.86
Ponto de Inflamação: 18°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011674
Número CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05228
Encomendar
Appearance clear colorless liquid
Concentration 69 to 71 % (determined via difference in water content by KF)
Water 29 to 31 %
Density 0.858 to 0.862 kg/l