Print…
3-Bromomethyl-3-methyloxetane 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Bromomethyl)-2-methyl-1,3-epoxypropane, 3-(Bromomethyl)-3-methyloxetane
470490010 470490050
470490010.EA 67.7 EUR
470490010. 470490050.
3-Bromomethyl-3-methyloxetane 95%
3-Bromomethyl-3-methyloxetane
Fórmula: C₅H₉BrO
Peso Molecular: 165.04 g/mol
Ponto de ebulição: 162°C (760mmHg)
Ponto de Inflamação: 62°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02684290
Número CAS: 78385-26-9
Encomendar
Appearance colorless to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Refractive index 1.4800 to 1.4840 (20°C, 589 nm)