Print…
Ethyl-2-chloronicotinate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
470470050 470470250 470471000
470470050.EA 23.4 EUR
470470050. 470470250. 470471000.
Ethyl-2-chloronicotinate 98%
Ethyl-2-chloronicotinate
Fórmula: C₈H₈ClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00674129
Número CAS: 1452-94-4
Encomendar
Appearance clear colorless to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Refractive index 1.5210 to 1.5250 (20°C, 589 nm)