Print…
Dimethyl furan-2,5-dicarboxylate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
470390010 470390050 470390250
470390010.EA 29.9 EUR
470390010. 470390050. 470390250.
Dimethyl furan-2,5-dicarboxylate 98%
Dimethyl furan-2,5-dicarboxylate
Fórmula: C₈H₈O₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00092317
Número CAS: 4282-32-0
Encomendar
Appearance white to almost white powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 108°C to 112°C