Print…
Isothiazole-5-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
470360010 470362500
470360010.EA 334 EUR
470360010. 470362500.
Isothiazole-5-carboxylic acid 97%
Isothiazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₄H₃NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07369964
Número CAS: 10271-85-9
Encomendar
Appearance white to beige solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 %