Print…
2-Chloro-p-cresol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
470350050 470350250
470350050.EA 40.2 EUR
470350050. 470350250.
2-Chloro-p-cresol 97%
2-Chloro-p-cresol
Fórmula: C₇H₇ClO
Ponto de ebulição: 196°C (760mmHg)
Ponto de Inflamação: 86°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00070639
Número CAS: 6640-27-3
EINECS: 229-656-8
UN: 2669
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance colorless to yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Refractive index 1.5520 to 1.5540 (20°C, 589 nm)