Print…
Methyl-10-undecenoate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Undecenylic acid methyl ester, 10-Undecenoic acid methyl ester, Methyl undec-10-enoate, Undec-10-enoic acid emthyl ester
470250250 470251000
470250250.EA 21.8 EUR
470250250. 470251000.
Methyl-10-undecenoate 97%
Methyl-10-undecenoate
Fórmula: C₁₂H₂₂O₂
Peso Molecular: 198.31 g/mol
Ponto de ebulição: 245°C
Ponto de Fusão: -27.5
Densidade: 0.885
Ponto de Inflamação: 115°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016689
Número CAS: 111-81-9
EINECS: 203-910-8
UN: 3082
ADR: 9 III
Encomendar
Appearance clear colorless to yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96 %
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)