Print…
Tizanidine hydrochloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)benzo[c][1,2,5]thiadiazol-4-amine hydrochloride, Tizanidine HCl, 5-Chloro-4-[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)amino]-2,1,3-benzothiadiazole Hydrochloride
470000050 470000250
470000050.EA 59.4 EUR
470000050. 470000250.
Tizanidine hydrochloride 98%
Tizanidine hydrochloride
Fórmula: C₉H₈ClN₅S
Ponto de ebulição: 391,2°C (760mmHg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00798231
Número CAS: 64461-82-1
Merck Index: 13,09561
Encomendar
Appearance white to yellow to light brown powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %