Print…
Tetrabenazine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
469990010 469992500
469990010.EA 252 EUR
469990010. 469992500.
Tetrabenazine 98%
Tetrabenazine
Fórmula: C₁₉H₂₇NO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08461052
Número CAS: 58-46-8
EINECS: 200-383-6
Encomendar
Appearance white to light yellow to beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 124°C to 130°C